GF38854019
別名:
CT301350
1 of 10
GF46105411
Polycarbonate
Sigma-Aldrich
349208
銅
38534
ポリ乳酸
GF30423293
炭素
A5503
アルブミン ニワトリ卵白由来
430102
ポリスチレン
646687
ケイ素
75091
トリメチルオクチルアンモニウムブロミド
GF30294446
Platinum/Rhodium
Roche
10165875001
グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G6P-DH)
film
Goodfellow 388-540-19
300 × 300 mm
0.5 mm
clear
エレクトロニクス材料
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
GF38854019-5EA: GF38854019-10EA: GF38854019-1EA: GF38854019-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.