Merck
GF38797149
アルミナ
fiber, tex number 210, length 2 m, filament diameter 0.02mm
別名:
AL605720
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
形状
fibers
メーカー/製品名
Goodfellow 387-971-49
L
2 m
直径
0.02 mm , filament diameter