Merck
GF38515226
Polybutylene Terephthalate
(PBT), monofilament, diam. 0.8 mm, L 50 m
別名:
ES345930
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
monofilament
メーカー/製品名
Goodfellow 385-152-26
L
50 m
直径
0.8 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)