安全性情報
GF38363272
Carbon - vitreous - 3000c
powder, max. particle size 12 micron, weight 50 g, min. particle size 0.4 micron
別名:
VC006010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥148,800
¥148,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥148,800
About This Item
UNSPSCコード:
12141908
NACRES:
NA.23
¥148,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 383-632-72
重量
50 g
部分最大サイズ
12 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF38363272-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)