Merck
GF37626587
Indium-tin alloy, In50Sn50
foil, 50 x 50mm, 0.1mm thickness
別名:
IN080230
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥81,080
¥81,080
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥81,080
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥81,080
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 376-265-87
サイズ×厚み
50 mm × 50 mm × 0.1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)