Merck
GF36874413
窒化ホウ素
sheet, thickness 0.5 mm, size 100 × 100 mm, condition hot-pressed
別名:
B 603150
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥111,800
¥111,800
カートの在庫状況を確認する
Request a Bulk Order
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥111,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥111,800
カートの在庫状況を確認する
Request a Bulk Order
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 368-744-13
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)