GF34995695
別名:
CU506020
GF34995695-1EA
¥60,480
1 of 10
Sigma-Aldrich
544868
酸化銅(II)
203130
S9765
デンプン、可溶性
450812
Supelco
1.02761
Copper(II) oxide
1.02766
GF85353756
Cupric oxide
774081
銅
323667
ポリアクリル酸
566284
酸化銅(I)
powder
Goodfellow 349-956-95
100 g
75 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.