Merck
GF33980441
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.05 mm, L 0.5 m, ohms/square 2
別名:
ES301955
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥76,680
¥76,680
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥76,680
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥76,680
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 339-804-41
L
0.5 m
厚さ
0.05 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)