アッセイ
99%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 326-707-72
抵抗性
57 μΩ-cm, 20°C
直径
12 mm
12 mm
厚さ
0.1 mm
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
密度
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Y]
InChI
1S/Y
InChI Key
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)