Merck
GF31721554
Alumina/Silica
fiber, Al2O3 80%/SiO2 20%, tex number 205, length 50 m, filament diameter 0.01mm
別名:
AJ615720
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥73,420
¥73,420
出荷予定日2025年4月03日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥73,420
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
¥73,420
出荷予定日2025年4月03日
バルクの問い合わせ
フォーム
fibers
メーカー/製品名
Goodfellow 317-215-54
L
50 m
直径
0.01 mm , filament diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
アルミナ NIST® SRM® 742, reference point
NIST742
アルミナ