GF31361835
別名:
コバルト
99.90%
foil
Goodfellow 313-618-35
6.24 μΩ-cm, 20°C
25x25 mm × 0.05 mm
2900 °C (lit.)
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
[Co]
1S/Co
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Danger
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
第一種指定化学物質
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
GF31361835-2EA: GF31361835-10EA: GF31361835-1EA: GF31361835-5EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.