Merck
GF30258491
ステンレススチール - AISI 302合金、FeCr18Ni8
50m wire, 0.05mm diameter, hard
別名:
FE205116
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥36,410
¥36,410
出荷予定日2025年5月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥36,410
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥36,410
出荷予定日2025年5月01日
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 302-584-91
L ×直径
50 m × 0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)