Merck
GF30089628
ポリテトラフルオロエチレン
(PTFE), film, thickness 0.01 mm, L 5 m
別名:
FP301100
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥194,400
¥194,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥194,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥194,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 300-896-28
L
5 m
厚さ
0.01 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the width of the teflon film ??
    1 回答
    1. The product width is 5000 mm.