Merck
GF03836730
ポリテトラフルオロエチレン
(PTFE), film, thickness 0.01 mm, L 2 m
別名:
FP301100
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥118,500
¥118,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥118,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥118,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 038-367-30
L
2 m
厚さ
0.01 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)