Merck
GF29704631
Aluminum/Copper metal matrix composite
rod, Al 77.9%/SiC 17.8%/Cu 3.3%/Mg 1.2%/Mn 0.4%, 15 mm diameter, length 500 mm, condition metal matrix composite
別名:
AL427915
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥178,600
¥178,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥178,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
¥178,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 297-046-31
L
500 mm
直径
15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)