Merck
GF28575995
Cobalt/Silicon/Molybdenum/Iron/Boron/Niobium
foil, Co 78%/Si 9%/Mo 5%/Fe 4%/B 2%/Nb 2%, thickness 0.023 mm, length 1 m, coil width 20 mm
別名:
CO840230
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥46,070
¥46,070
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥46,070
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥46,070
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 285-759-95
L
1 m
コイル幅
20 mm
厚さ
0.023 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)