Merck
GF28257217
クロム
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.95%
別名:
CR006110
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥37,410
¥37,410
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥37,410
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cr
CAS番号:
分子量:
52.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141709
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥37,410
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.95%
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 282-572-17
抵抗性
12.7 μΩ-cm, 20°C
重量
50 g
塊最大サイズ
25 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
密度
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI Key
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF28257217-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)