Merck
GF27085305
マグネシウム
powder, max. particle size 250 micron, weight 500 g, purity 99.8+%
別名:
MG006011
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥35,060
¥35,060
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥35,060
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Mg
CAS番号:
分子量:
24.31
Beilstein:
4948473
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥35,060
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
1 mmHg ( 621 °C)
アッセイ
≥99.8%
フォーム
powder
自己発火温度
950 °F
メーカー/製品名
Goodfellow 270-853-05
抵抗性
4.46 μΩ-cm, 20°C
重量
500 g
部分最大サイズ
250 μm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI Key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF27085305-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)