Merck
GF26340689
ステンレススチール - AISI 316合金、FeCr18Ni10Mo3
powder, 150micron max. particle size, 200g
別名:
FE246010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥27,500
¥27,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥27,500
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥27,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 263-406-89
重量
200 g
部分最大サイズ
150 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)