Merck
SYNF366024C
Synthware Buchner funnel with inner joint
150 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 60 mm, porosity: coarse
別名:
Synthware 366024C, glass filter funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥25,260
¥25,260
カートの在庫状況を確認する
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥25,260
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.51
¥25,260
カートの在庫状況を確認する
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F366024C
キャパシティ
150 mL
150 mL
フリット外径
60 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)