Merck
GF21262586
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), rod, diam. 10 mm, L 1000 mm
別名:
FV307925
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥38,890
¥38,890
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥38,890
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥38,890
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 212-625-86
L
1000 mm
直径
10 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)