Merck
GF20948946
スズ
lump, 5 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.995%
別名:
SN006101
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥68,460
¥68,460
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥68,460
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Sn
CAS番号:
分子量:
118.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141745
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥68,460
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.995%
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 209-489-46
抵抗性
11 μΩ-cm, 20°C
重量
50 g
塊最大サイズ
5 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
密度
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI Key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)