Merck
GF15982959
Alumina/Silica/Boria
fabric, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, weight.m-2 -400g, length 1 m, coil width 25.4 mm
別名:
AL623541
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥58,050
¥58,050
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥58,050
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
¥58,050
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
fabric
メーカー/製品名
Goodfellow 159-829-59
L
1 m
コイル幅
25.4 mm
重量
400 gper meter squared
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)