GF12641701
別名:
TI016015
GF12641701-1EA
¥91,300
1 of 10
Sigma-Aldrich
266132
マンガン
745847
Vanadium(IV) carbide
GF66065452
Aluminum-magnesium alloy, Al92.1Mg7.9
266639
コバルト
266647
463728
GF19386322
774065
バナジウム
266299
クロム
266981
ニッケル
powder
Goodfellow 126-417-01
100 g
200 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Energy Materials
High-Purity Metals & Alloys
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.