安全性情報
GF11943604
Polyhydroxyalkaonate - Biopolymer
(PHA), granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, condition wood flour composite
別名:
PH326301
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
granular
メーカー/製品名
Goodfellow 119-436-04
重量
200 g
公称顆粒サイズ
3 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF11943604-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)