GF10732261
別名:
AM317910
1 of 10
GF18031711
ポリアクリロニトリル
Sigma-Aldrich
181110
ナイロン 6
GF36453461
Polycarbonate
181315
USP
1372344
GF58818471
Polyamide - Nylon 6
408727
ポリエチレンイミン、分岐
Supelco
02395
ポリアミド
GF54829491
Polyamide/Imide
GF03537019
rod
Goodfellow 107-322-61
500 mm
2.4 mm
brown
特殊・スマートポリマー
11 - Combustible Solids
WGK 3
GF10732261-1EA: GF10732261-2EA: GF10732261-5EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.