GF10634318
別名:
CU055130
GF10634318-1EA
¥70,240
1 of 10
GF08856658
銀
Sigma-Aldrich
338141
鉄
663239
1,3,5-Tris[(3-methylphenyl)phenylamino]benzene
349224
銅
326534
金
735825
GF83100619
238058
酸化ルテニウム(IV)
GF05452534
アルミニウム
442704
コバルト(III)酸リチウム
wire
Goodfellow 106-343-18
50 m × 0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Energy Materials
High-Purity Metals & Alloys
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.