安全性情報
GF10563814
Carbon - vitreous - 3000c
foam, thickness 10.0 mm, size 60 × 60 mm, bulk density 0.05 g/cm3
別名:
VC003829
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12141908
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
メーカー/製品名
Goodfellow 105-638-14
サイズ
60 × 60 mm
厚さ
10.0 mm
かさ密度
0.05 g/cm3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF10563814-2EA:
GF10563814-1EA:
GF10563814-5EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)