Merck
GF10550584
Polybenzimidazole
(PBI), rod, diam. 12.7 mm, L 25 mm, black
別名:
BI307915
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥49,660
¥49,660
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥49,660
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥49,660
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 105-505-84
L
25 mm
直径
12.7 mm
black
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)