Merck
GF10418835
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.5 mm, L 200 m
別名:
ES305950
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥49,240
¥49,240
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥49,240
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥49,240
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
monofilament
メーカー/製品名
Goodfellow 104-188-35
L
200 m
直径
0.5 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)