安全性情報
GF09947885
フッ化マグネシウム
lump, 5 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.99%
別名:
MG516100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.99%
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 099-478-85
重量
20 g
塊最大サイズ
5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
GF09947885-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)