GF08349644
別名:
SU313060
GF08349644-1EA
¥171,700
1 of 10
Sigma-Aldrich
182354
Poly(1,4-Phenylene Sulfide)
GF09358746
Polyphenylenesulfide
535753
2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-bis(1-メチル-1-フェニルエチル)フェノール
181110
ナイロン 6
Supelco
00036
ESIチューニングミックス、イオントラップ用
PEM3B5066
Xion PEM-Aquivion®-830
16435
ポリスチレンマイクロ粒子
36631
Atrazine-2-hydroxy
181161
ナイロン-12
USP
1547368
ポリエチレングリコールオクタデシルエーテル
sheet
Goodfellow 083-496-44
260 × 260 mm
6 mm
black
Electronic Materials
Specialty & Smart Polymers
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.