GF06395351
別名:
AG066015
GF06395351-1EA
¥77,050
1 of 10
Sigma-Aldrich
576824
銀-銅合金
Supelco
584526-U
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 5.0 μm HPLC Column
GF10436767
イットリウム
326429
銅
Z740627
Aldrich® Essentials crystallizing dish, without spout
R278920
5-BETA-PREGNANE-3-ALPHA,20-ALPHA-DIOL
BR704486
BRAND® seal for valve block
774081
Z231770
Duran® crystallizing dishes
774103
powder (alloy pre-cursor)
Goodfellow 063-953-51
50 g
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Silver Compounds
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.