GF05751345
別名:
SN006031
GF05751345-1EA
¥70,740
出荷予定日2025年4月17日
1 of 10
Sigma-Aldrich
265756
スズ
366994
チタン
763756
Cerium(IV) oxide-yttria doped
576883
755702
265640
921602
Nickel oxide nanoparticle ink
356948
520373
GF08297488
99.995%
powder
Goodfellow 057-513-45
11 μΩ-cm, 20°C
10 g
150 μm
2270 °C (lit.)
231.9 °C (lit.)
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
[Sn]
1S/Sn
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
エネルギー材料
スズ(Sn)
高純度金属・合金
11 - Combustible Solids
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.