Merck
GF05603004
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), sheet, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm, condition machining feedstock
別名:
AM373200
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥102,600
¥102,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥102,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥102,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 056-030-04
サイズ
150 × 150 mm
厚さ
10 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)