Merck
GF03591198
Invar® - 膨張制御合金、Fe64Ni36
100m wire, 0.25mm diameter, annealed
別名:
FE025250
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥49,460
¥49,460
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥49,460
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
¥49,460
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 035-911-98
L ×直径
100 m × 0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Invarは、Aperam Alloys Imphyの商標として登録されています。
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)