Merck
GF82789543
ポリスチレン
(PS), film, thickness 0.03 mm, L 10 m, coil width 300 mm
別名:
ST311030
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
film
メーカー/製品名
Goodfellow 827-895-43
L
10 m
コイル幅
300 mm
厚さ
0.03 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF82789543-1EA:
試験成績書(COA)