Merck
GF01534924
アルミナ
sputtering target, thickness 6.35 mm, 50.8 mm diameter, purity 99.99%
別名:
AL609601
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥91,230
¥91,230
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥91,230
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
¥91,230
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.99%
フォーム
sputtering target
メーカー/製品名
Goodfellow 015-349-24
直径
50.8 mm
50.8 mm
厚さ
6.35 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)