Merck
GF00429229
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
500mm tube, 1.28mm outside diameter, 0.120mm wall thickness, 1.04mm inside diameter, as drawn
別名:
CU107160
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥56,490
¥56,490
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥56,490
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥56,490
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 004-292-29
L × 厚み
500 mm × 0.120 mm
外径 × 内径
1.28 mm × 1.04 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)