Merck
GF00403962
Platinum/Rhodium
tube, Pt 90%/Rh10%, outside diameter 3.18 mm, length 50 mm, wall thickness 0.125 mm
別名:
PT017240
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥205,000
¥205,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥205,000
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥205,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 004-039-62
L
50 mm
外径
3.18 mm
壁厚
0.125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)