Merck
ESYNTH008
Sigma-Aldrich
SynLectro Electrode Holder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥17,600
¥17,600
出荷予定日2025年3月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥17,600
About This Item
UNSPSCコード:
81141502
NACRES:
NB.61
¥17,600
出荷予定日2025年3月31日
バルクの問い合わせ
詳細
SynLectro Electrode Holder is part of the SynLectro Electrolysis Platform for synthetic electrochemistry. This standard electrode holder is designed to hold electrodes in firmly place to create a homogenous electric field.
SynLectro Electrolysis Platform
The SynLectro Electrolysis Platform is a portfolio of labware products and electrodes designed to simplify and standardize preparative scale electrosynthesis. Learn more about each component, designed with consistency, reproducibility, and safety in mind.
法的情報
SynLectro is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Learn about our new SynLectro™ Electrolysis Platform that has been designed to simplify and standardize electrochemical organic synthesis at research and batch scale.
研究スケールとバッチスケールの電気化学的有機合成を簡略化し、標準化するためにデザインされた新しいSynLectro™ 有機電解合成プラットフォームをご覧ください。
質問
  1. What are the dimensions of the electrode holder? What is the diameter of the clamping head?
    1 回答
    1. The length of this product is 160mm. The diameter of the rod is 4mm. The diameter of the clamping head is 12mm.