Merck
E33408
Sigma-Aldrich
Ethyl isodehydracetate
99%
別名:
Ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O4
CAS番号:
分子量:
196.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.515 (lit.)
bp
290-295 °C (lit.)
mp
17-18 °C (lit.)
密度
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C1=C(C)OC(=O)C=C1C
InChI
1S/C10H12O4/c1-4-13-10(12)9-6(2)5-8(11)14-7(9)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
FBPWNVQUVXSXKS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E33408-BULK:
E33408-VAR:
E33408-25G:
E33408-5G:
E33408-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A M Maione et al.
Steroids, 54(3), 313-320 (1989-09-01)
Condensation of C22 and C21 steroidal aldehydes with ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate 1 in alkaline medium, followed by decarboxylation, provides a simple route to the alpha, beta-unsaturated side-chain delta-lactone synthesis for a classical withanolide precursor.