Merck
E21604
Sigma-Aldrich
Ethyl cyclopropanecarboxylate
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥10,500
¥10,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥10,500
About This Item
化学式:
C3H5CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
114.14
Beilstein:
2039752
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.420 (lit.)
bp
129-133 °C (lit.)
密度
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C1CC1
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-8-6(7)5-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
LDDOSDVZPSGLFZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
64.4 °F - closed cup
引火点(℃)
18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
E21604-100G:
E21604-VAR:
E21604-25G:
E21604-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Haocheng Liu et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(1) (2020-01-16)
Mangoes (Mangifera indica L.) are wildly cultivated in China with different commercial varieties; however, characterization of their aromatic profiles is limited. To better understand the aromatic compounds in different mango fruits, the characteristic aromatic components of five Chinese mango varieties