アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
190-192 °C (lit.)
密度
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-3-5-6(8)7(9)10-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
ORSIRXYHFPHWTN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E14608-100G:
E14608-VAR:
E14608-25G:
E14608-BULK:
試験成績書(COA)