Merck
DWKW242837
Wheaton® Dropping Bottle
white bottle, capacity 60 mL
別名:
W242837
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EACH
¥36,100
¥36,100
出荷予定日2025年5月23日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EACH
¥36,100
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥36,100
出荷予定日2025年5月23日
物質
white bottle
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W242837
キャパシティ
60 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Opthalmic, IVD Kits, Other
特徴および利点
  • Bottle made of natural or white LDPE (Low Density Polyethylene
  • White LDPE bottle helps protect UV light sensitive samples
  • Dropper tip caps and tips sold separately
  • Packaged in cases of 100 or 1000
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)