Merck
DWK986581
WHEATON® liquid scintillation vial with separate foil lined PP cap
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray, screw cap
別名:
986581
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 EA
¥62,600
¥62,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
500 EA
¥62,600
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥62,600
Check Cart for Availability
物質
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white polypropylene cap
特徴
with cap
包装
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
メーカー/製品名
WHEATON® 986581
ボトル 直径× H × W
(28 mm) (61 mm) (387 mm)
キャパシティ
(20 mL)
フィッティング
22-400 neck
22-400
特徴および利点
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)