Merck
DWK73808-24410
Kimble® Closed Top Polypropylene Screw Thread Cap With Welded Ptfe-Faced Silicone Liner
24-410
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥40,200
¥40,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥40,200
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.17
¥40,200
Check Cart for Availability
物質
PTFE/silicone liner
red polypropylene screw cap (Push fit)
包装
pkg of 1 packs
メーカー/製品名
Kimble® 73808-24410
フィッティング
thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Closure solution for vials and bottles
特徴および利点
  • PTFE faced/general purpose white rubber liners are highly resistant to chemical effects
  • Closures are ideal for repeated autoclaving
  • Welded liner technology eliminates the possibility of glue contamination
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)