Merck
DWK73805B15415
Kimble® Closed Top Linerless Polypropylene Screw Thread Cap
15-415, natural screw cap
別名:
73805B-15415
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥20,500
¥20,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥20,500
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.17
¥20,500
Check Cart for Availability
物質
natural screw cap
red polypropylene screw cap (Push fit)
包装
pkg of 1 packs
メーカー/製品名
Kimble® 73805B-15415
フィッティング
thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Closure solution for vials and bottles
特徴および利点
  • Economical, one-piece construction
  • Unique design provides exceptional sealing properties
  • Autoclavable
  • Designed from ASTM Specification E982
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)