Merck
DWK258526301
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (175 mL), porosity 3
別名:
258526301
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥120,000
¥120,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥120,000
About This Item
UNSPSCコード:
41104925
NACRES:
NB.43
¥120,000
Check Cart for Availability
物質
glass
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
DURAN® 258526301
ディスク直径
175 mm
フィルタ直径
175 mm
フラスコ容積
(175 mL)
ポアサイズ
3 porosity
キャパシティ
4000 mL capacity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)