Merck
DWK247866909
DURAN® desiccator with MOBILEX lid and screw thread closure
thread (DN 300)
別名:
247866909
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥117,000
¥117,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥117,000
About This Item
UNSPSCコード:
41104510
NACRES:
NB.17
¥117,000
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass 3.3
包装
case of 1 ea
メーカー/製品名
DURAN® 247866909
フィッティング
GL 32 cap
thread (DN 300)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Due to the high wall-thickness of the vessels and the exact machining of the vacuum-tight ground joints on the lid and base, storage under vacuum is possible – even over extremely long periods. Suitable for full vacuum (0 mbar). Spare parts such as lids, bases, stopcocks and caps can be interchanged as required (observe DN). Available with or without porcelain plate. Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. Fired-on, highly durable white print.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)